Learn More
BD Siringa Luer-Slip eccentrico
Nessun rischio di reazioni allergiche al lattice. La siringa con attacco Luer-Slip eccentrico BD Medical™ Plastipak™ è provvista di tappo privo di lattice.
Marca: BD 301231
Questo articolo non è restituibile.
Consulta la politica di reso
Descrizione
- Volume - 30 ml
- Attacco Luer Slip
- Puntale eccentrico
- Senza ago
- Senza lattice
- Sterili
- Scatola di 60
Specifica
Marchio CE, certificati della Direttiva europea 93/42/CEE ( Allegati V e VIII della procedura di conformità): N. 95 Q 252156 e n. 252231 Q (riferimenti 309661 & 309620 ) ; certificazione di NSAI (n. 0050) | |
Trasparente | |
Sì | |
Siringa eccentrica Luer Slip | |
1 ml | |
30 mL | |
Sì |
Plastic | |
23.77 mm | |
107.5 mm | |
Sì | |
Confezione da 60 | |
Luer Slip eccentrico | |
Sì |
Titolo del prodotto
BD Siringa Luer-Slip eccentrico > Volume: 30mL