Learn More
Kolmi Hopen™ Eco Isolation Gowns with Back Laces
Click to view available options
Colore:
Green
Sky Blue
White
Yellow
Descrizione
- Light and breathable
- Collarless model with elasticated cuffs
- Dorsal closure with laces at waistband and collar
- Worn by healthcare workers and visitors over clothing
- Protects patients from risk of external infection
Specifica
Specifica
Size | Universal |
Da utilizzare con (applicazione) | Dental, Medical |
Sesso | Unisex |
N. di tasche | None |
Product Type | Isolation Gown |
Materiale | Polypropylene |
Colore | White |
Tipo di chiusura | Back Ties |
Monouso | Single-use |
Sterilità | Non-sterile |
Vedi altri risultati |
Suggerimenti di prodotto
I clienti che hanno visualizzato questo articolo hanno visto anche
Viewing 1-4 of
Titolo del prodotto
Kolmi Hopen™ Eco Isolation Gowns with Back Laces >