Learn More
Eppendorf™ Pipette Research™ plus
Queste pipette ultraleggere completamente autoclavabili sono adatte per liquidi specifici o altre condizioni esterne. Le pipette sono dotate di un cono a molla, un'opzione di regolazione secondaria e un display del volume migliorato.
Marca: Eppendorf™ 3125000060
964.25 EUR valido fino al 2025-04-30
Usa il codice promo "24138" per avere il tuo prezzo promozionale.
Descrizione
- La funzione di regolazione del volume consente di raggiungere il volume desiderato in pochi rapidi giri
- Pulsante di controllo ed espulsore a basso sforzo posizionati per favorire l'ergonomia
- Display del volume a 4 cifre, visualizzazione ingrandita
- Display di calibrazione e apertura per regolazione di liquidi e volumi specifici
- Le pipette sfruttano il rinomato PhysioCare Concept™, per un minore sforzo della mano e del braccio durante il pipettaggio, bilanciamento costante e sforzo minimo da parte dell'utente
- Il blocco rapido agevola la rimozione e la manutenzione della parte inferiore (non disponibile per pipette da 5 e 10 ml)
- Il cono a molla aderisce perfettamente al puntale (non disponibile per pipette da 5 e 10ml)
- Autoclavaggio senza smontaggio
Applicazioni
- Pipettaggio di liquidi
- Miscelazione di liquidi
- Riempimento di piastre, gel e recipienti di reazione
- Estrazione di fase e rimozione di surnatanti
Specifica
±2.5% a 30 μl, ±1% a 150 μl, ±0.6% a 300 μl | |
Arancione | |
Mechanical Pipette | |
4 cifre | |
epT.I.P.S.™ Box 2.0 with 96 Pipette Tips |
Sì | |
12 | |
Da 30 a 300 μl | |
Ergonomico | |
0.2 μL |
Offerte speciali
-
Diversi produttori
Back to the Lab Summer Semester
Save up to 94% on Teaching Lab EssentialsCodice sconto: 25721Scade: 2025-05-01
nuova offerta Save Now -
Diversi produttori
Spotlight
Big discounts are available on a range of popular products including chemicals, lab essentials, equipment, consumables, life science and safety products.Codice sconto: 24155Scade: 2025-04-30
Days
13Hours
17Minutes
5Seconds
27