Learn More
Eppendorf™ Rotor for Centrifuge 5427 R
Elevata tenuta antiaerosol con Eppendorf QuickLock™
Marca: Eppendorf™ 5409700006
926.18 EUR valido fino al 2025-04-30
Usa il codice promo "24119" per avere il tuo prezzo promozionale.
Questo articolo non è restituibile.
Consulta la politica di reso
Descrizione
- Precision-engineered for optimal sample separation.
- All fixed-angle rotors, rotor lids, buckets, caps and adapters can be autoclaved (121°C, 20 min.).
- Accessories (adaptors and buckets) further customize your centrifuge setup.
- Aerosol-tight options available.
Specifica
Rotore per centrifuga 5427 R | |
20,598 x g | |
Eppendorf QuickLock™ 5427 R | |
12 |
12 x 5 mL Eppendorf Tubes | |
14,000 gir/min | |
Coperchio a tenuta antiaerosol con Eppendorf QuickLock™ | |
FA-45-12-17 |
Suggerimenti di prodotto
Customers who viewed this item also viewed.
Offerte speciali
- Diversi produttori
Titolo del prodotto
Eppendorf™ Rotor for Centrifuge 5427 R > Description: FA-45-12-17, Aerosol-tight - includes rotor lid, Capacity: 12 x Eppendorf Tubes™ 5.0 mL, Max. RCF: 20,598 x g, Max. Speed: 14,000 rpm