Learn More
Eppendorf™ Accessorio ThermoMixer™ C, termoblocco Smartblock™
Sfoglia Tutto Eppendorf Prodotti
Click to view available options
Capacità:
Micropiastre e piastre Deepwell
Descrizione
- Sostituibile in pochi secondi
- Riconoscimento automatico dei blocchi per una manipolazione sicura
Specifica
Specifica
Da utilizzare con (apparecchiatura) | Eppendorf ThermoMixer C |
Capacità | Micropiastre e piastre Deepwell |
Tipo | Accessorio, blocco |
Offerte speciali
- Diversi produttori
-
Diversi produttori
Back to the Lab Summer Semester
Save up to 94% on Teaching Lab EssentialsCodice sconto: 25721Scade: 2025-05-01
nuova offerta Save Now
Titolo del prodotto
Eppendorf™ Accessorio ThermoMixer™ C, termoblocco Smartblock™ >