Learn More
Eppendorf epT.I.P.S.™ Motion as Reload System
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Eppendorf epT.I.P.S. Motion work with the epMotion platform, with a TipHolder accessory the reload trays offer an environmentally friendly option.
Marca:  Eppendorf 0030014472
486.00 EUR valido fino al 2025-12-31
Usa il codice promo "25339" per avere il tuo prezzo promozionale.
Codice prodotto. 30019038
  • 492.00€ / pezzi 2304
In stock
per visualizzare lo stock disponibile
Esplora altre offerte speciali
Aggiungi al carrello
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
  • epT.I.P.S. Motion can be used with epMotion™ 96 or integrated into your workstation as a reload system when combined with the tip holder
  • The high-quality reload tips are delivered in a PET thermoformed tray with sealed lid. Upgrading to the autoclavable, aluminum tip holder, which replaces the disposable box, provides waste reduction of up to 40%
  • Eppendorf consumables and thus also epT.I.P.S. Motion pipette tips as Reload System are shipped in packaging consisting of at least 62% recycled cardboard
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Specifica
5 to 300 μL
PCR Clean
Not Autoclavable
Hanging Tip Rack
Robotic Tips
Eppendorf epMotion
Polipropilene
Con filtro
Trasparente
For Eppendorf epMotion series
Standard, Straight
Single-use
No
Videos
  • epMotion 96 Flex tutorial Automatic tip loading
  • epMotion 96 Flex tutorial Automatic tip ejection
Certificati
Per poter ottenere i certificati è necessario indicare un numero di lotto. Per individuare il numero di lotto su ordini precedenti usi l'area dedicata allo stato degli ordini.
2 Risultati trovati
Numero di lotto Tipo di certificato Data Catalog Number
Numero di lottoK199872Q Tipo di certificatoCertificato di analisi Data18/10/2024 Catalog Number0030014472
Numero di lottoK199181P Tipo di certificatoCertificato di analisi Data18/10/2024 Catalog Number0030014472
Vedi i prodotti accessori
Titolo del prodotto
Eppendorf epT.I.P.S.™ Motion as Reload System > Volume (Metric): 5 - 300 μL; Filtered: Filtered; Sterility: PCR clean