Learn More
Eppendorf epT.I.P.S.™ Motion as Reload System
Eppendorf epT.I.P.S. Motion work with the epMotion platform, with a TipHolder accessory the reload trays offer an environmentally friendly option.
Marca: Eppendorf 0030014510
486.00 EUR valido fino al 2025-12-31
Usa il codice promo "25339" per avere il tuo prezzo promozionale.
Descrizione
- epT.I.P.S. Motion can be used with epMotion™ 96 or integrated into your workstation as a reload system when combined with the tip holder
- The high-quality reload tips are delivered in a PET thermoformed tray with sealed lid. Upgrading to the autoclavable, aluminum tip holder, which replaces the disposable box, provides waste reduction of up to 40%
- Eppendorf consumables and thus also epT.I.P.S. Motion pipette tips as Reload System are shipped in packaging consisting of at least 62% recycled cardboard
Specifica
10 to 1000 μL | |
PCR Clean | |
Not Autoclavable | |
Hanging Tip Rack | |
Robotic Tips | |
Eppendorf epMotion | |
Polipropilene |
Con filtro | |
Trasparente | |
For Eppendorf epMotion series | |
Standard, Straight | |
Single-use | |
No |
Suggerimenti di prodotto
I clienti che hanno visualizzato questo articolo hanno visto anche
Videos
-
epMotion 96 Flex tutorial Automatic tip loading
-
epMotion 96 Flex tutorial Automatic tip ejection
Certificati
Per poter ottenere i certificati è necessario indicare un numero di lotto. Per individuare il numero di lotto su ordini precedenti usi l'area dedicata allo stato degli ordini.
Offerte speciali
-
Diversi produttori
Precision at Your Fingertips
Master liquid handling with ease.Codice sconto: 24122Scade: 2025-04-13
Days
23Hours
23Minutes
0Seconds
12nuova offerta Save Up to 92%