Learn More
Ethanol, 99.5%, Extra Dry, absolute, AcroSeal™, Thermo Scientific Chemicals Codice prodotto.: 10483195
Ethanol, 99.5%, Extra Dry, absolute, AcroSeal™, Thermo Scientific Chemicals
Codice prodotto. 10483195
1 L, Flacone in vetro AcroSeal™
Click to view available options
Quantità:
100 mL
1 L
2.5 L
Imballaggio:
Flacone in vetro AcroSeal™
Normativo: Questo prodotto è soggetto ad un'accisa sull'alcol in conformità con la Direttiva Europea 92/83/CEE: Una dichiarazione è richiesta per tutti gli ordini.
Codice prodotto. 10483195
Marca: Thermo Scientific Acros 397690010
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Normativo: Questo prodotto è soggetto ad un'accisa sull'alcol in conformità con la Direttiva Europea 92/83/CEE: Una dichiarazione è richiesta per tutti gli ordini.
Ethanol, >-99.5%, C2H6O, CAS Number-64-17-5, 7732-18-5, algrain, alcohol, ethyl hydroxide, ethyl hydrate, alcohol, ethyl alcohol, anhydrol, methylcarbinol, tecsol, grain alcohol, 100mL, CHEBI:16236, Colorless, 0.7900g/mL, 46.07, Extra Dry, Danger, GHS P Statement Highly flammable liquid and vapor.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 64-17-5, 7732-18-5
Formula molecolare C2H6O
Molecular Weight (g/mol) 46.069
Numero MDL MFCD00003568
InChI Key LFQSCWFLJHTTHZ-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo ethyl alcohol, alcohol, methylcarbinol, grain alcohol, ethyl hydroxide, ethyl hydrate, algrain, alcohol, anhydrol, tecsol
PubChem CID 702
ChEBI CHEBI:16236
IUPAC Name etanolo
SMILES CCO
Specifica
Materiale o nome chimico Ethanol
Nota nome Extra Dry
Colore Colorless
Densità 0.7900g/mL
Quantità 1 L
Spettro a infrarossi Authentic
Imballaggio Flacone in vetro AcroSeal™
Forma fisica Liquido
Intervallo percentuale saggio 99.5%
Residuo dopo l'evaporazione 0.001% max.
Formula lineare CH3CH2OH
Numero UN 1170
Acqua 0.005% max.
Indice di Merck 15, 3814
Peso formulazione 46.07
Percent Purity ≥99.5%
Grado Ultrasecco
Certificati
Per poter ottenere i certificati è necessario indicare un numero di lotto. Per individuare il numero di lotto su ordini precedenti usi l'area dedicata allo stato degli ordini.
5 Risultati trovati
Numero di lotto Tipo di certificato Data Catalog Number
Numero di lotto1993606 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data27/01/2025 Catalog Number397690010,397691000,397690025
Numero di lotto1904542 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data27/01/2025 Catalog Number397690010,397691000,397690025
Numero di lotto1987584 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data27/01/2025 Catalog Number397690010,397691000,397690025
Numero di lotto1904723 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data27/01/2025 Catalog Number397690010,397691000,397690025
Numero di lotto1926554 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data27/01/2025 Catalog Number397690010,397691000,397690025
compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Ethanol
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Liquido infiammabile Categoria 2
Indicazioni di pericolo
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H225-Liquido e vapori facilmente infiammabili.
Consigli di prudenza
  • P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
  • P264-Lavare accuratamente dopo l'uso.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P303+P361+P353-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE (o con i capelli): togliere immediatamente tutti gli indumenti contaminati. Sciacquare la pelle/fare una doccia.
  • P337+P313-Se l'irritazione degli occhi persiste, consultare un medico.
For Manufacturing and Laboratory Use. Not for beverage use
Titolo del prodotto
Ethanol, 99.5%, Extra Dry, absolute, AcroSeal™, Thermo Scientific Chemicals >