Learn More
Ethanol, 99.5%, Extra Dry, absolute, AcroSeal™, Thermo Scientific Chemicals
Descrizione
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Specifica
Specifica
Materiale o nome chimico | Ethanol |
Nota nome | Extra Dry |
Colore | Colorless |
Densità | 0.7900g/mL |
Quantità | 2.5 L |
Spettro a infrarossi | Authentic |
Imballaggio | Flacone in vetro AcroSeal™ |
Forma fisica | Liquido |
Intervallo percentuale saggio | 99.5% |
Residuo dopo l'evaporazione | 0.001% max. |
Vedi altri risultati |
Suggerimenti di prodotto
I clienti che hanno visualizzato questo articolo hanno visto anche
Certificati
Certificati
Per poter ottenere i certificati è necessario indicare un numero di lotto. Per individuare il numero di lotto su ordini precedenti usi l'area dedicata allo stato degli ordini.
Numero di lotto | Tipo di certificato | Data | Catalog Number |
---|---|---|---|
1993606 | Certificato di analisi | 27/01/2025 | 397690010,397691000,397690025 |
1904542 | Certificato di analisi | 27/01/2025 | 397690010,397691000,397690025 |
1987584 | Certificato di analisi | 27/01/2025 | 397690010,397691000,397690025 |
1904723 | Certificato di analisi | 27/01/2025 | 397690010,397691000,397690025 |
1926554 | Certificato di analisi | 27/01/2025 | 397690010,397691000,397690025 |
Sicurezza e movimentazione
- Ethanol
- Pericolo
- Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
- Liquido infiammabile Categoria 2
- H319-Provoca grave irritazione oculare.
- H225-Liquido e vapori facilmente infiammabili.
- P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
- P264-Lavare accuratamente dopo l'uso.
- P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
- P303+P361+P353-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE (o con i capelli): togliere immediatamente tutti gli indumenti contaminati. Sciacquare la pelle/fare una doccia.
- P337+P313-Se l'irritazione degli occhi persiste, consultare un medico.
Offerte speciali
-
Diversi produttori
Chromatography and Chemicals Promotion
Explore our new promotion and get up to 70% off some of our most popular products.Codice sconto: 24127Scade: 2025-05-31
Days
54Hours
19Minutes
52Seconds
28nuova offerta Save Up to 70%
For Manufacturing and Laboratory Use. Not for beverage use