Learn More
Ethanol, 99.5%, Extra Dry, absolute, AcroSeal™, Thermo Scientific Chemicals
Ethanol, >-99.5%, C2H6O, CAS Number-64-17-5, 7732-18-5, algrain, alcohol, ethyl hydroxide, ethyl hydrate, alcohol, ethyl alcohol, anhydrol, methylcarbinol, tecsol, grain alcohol, 100mL, CHEBI:16236, Colorless, 0.7900g/mL, 46.07, Extra Dry, Danger, GHS P Statement Highly flammable liquid and vapor.
57.99€ - 183.92€
Identificatori chimici
CAS | 64-17-5, 7732-18-5 |
---|---|
Formula molecolare | C2H6O |
Molecular Weight (g/mol) | 46.069 |
Numero MDL | MFCD00003568 |
InChI Key | LFQSCWFLJHTTHZ-UHFFFAOYSA-N |
Sinonimo | ethyl alcohol, alcohol, methylcarbinol, grain alcohol, ethyl hydroxide, ethyl hydrate, algrain, alcohol, anhydrol, tecsol |
PubChem CID | 702 |
ChEBI | CHEBI:16236 |
IUPAC Name | etanolo |
SMILES | CCO |
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Imballaggio | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Imballaggio | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
10617864
|
Thermo Scientific Acros
397691000 |
100 mL | Flacone in vetro AcroSeal™ |
57.99€
100mL |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
10483195
|
Thermo Scientific Acros
397690010 |
1 L | Flacone in vetro AcroSeal™ |
98.39€
1L |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
10646134
|
Thermo Scientific Acros
397690025 |
2.5 L | Flacone in vetro AcroSeal™ |
183.92€
2.50L |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
Descrizione
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Identificatori chimici
64-17-5, 7732-18-5 | |
46.069 | |
LFQSCWFLJHTTHZ-UHFFFAOYSA-N | |
702 | |
etanolo |
C2H6O | |
MFCD00003568 | |
ethyl alcohol, alcohol, methylcarbinol, grain alcohol, ethyl hydroxide, ethyl hydrate, algrain, alcohol, anhydrol, tecsolVedi altri risultati | |
CHEBI:16236 | |
CCO |
Specifica
Ethanol | |
64-17-5, 7732-18-5 | |
0.7900g/mL | |
Liquido | |
0.001% max. | |
CH3CH2OH | |
1170 | |
15, 3814 | |
LFQSCWFLJHTTHZ-UHFFFAOYSA-N | |
etanolo | |
702 | |
46.07 | |
Ultrasecco |
Extra Dry | |
Colorless | |
Authentic | |
99.5% | |
C2H6O | |
MFCD00003568 | |
0.005% max. | |
ethyl alcohol, alcohol, methylcarbinol, grain alcohol, ethyl hydroxide, ethyl hydrate, algrain, alcohol, anhydrol, tecsol | |
CCO | |
46.069 | |
CHEBI:16236 | |
≥99.5% |
Sicurezza e movimentazione
GHS P Statement Highly flammable liquid and vapor.
GHS P Statement Keep away from heat/sparks/open flames/hot surfaces. - No smoking. IF IN EYES: Rinse cautiously with water for several minutes. Remove contact lenses, if present and easy to do. Continue rinsing.
Danger
- Ethanol
Avvertenza
- Pericolo
Categoria di pericolo
- Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
- Liquido infiammabile Categoria 2
Indicazioni di pericolo
- H319-Provoca grave irritazione oculare.
- H225-Liquido e vapori facilmente infiammabili.
Consigli di prudenza
- P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
- P264-Lavare accuratamente dopo l'uso.
- P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
- P303+P361+P353-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE (o con i capelli): togliere immediatamente tutti gli indumenti contaminati. Sciacquare la pelle/fare una doccia.
- P337+P313-Se l'irritazione degli occhi persiste, consultare un medico.
For Manufacturing and Laboratory Use. Not for beverage use