Learn More
Thermo Scientific Chemicals Ethidium bromide de-staining bags, with activation soln.
Marca: Thermo Scientific Chemicals J62931.8U
130.00 EUR valido fino al 2025-12-31
Usa il codice promo "25339" per avere il tuo prezzo promozionale.
Descrizione
Ethidium bromide de-staining bags is used to safely remove ethidium bromide from solution during overnight treatment. Each bag extracts up to 5 mg of Ethidium Bromide from solution thus minimizing the exposure of research personnel to this material. The special absorbent mixture retains dye molecules in a convenient bag for removal and incineration. It provide a safer, more economical means for disposal of hazardous waste.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
- For removal of ethidium bromide from nucleotide solutions and gels
- Maximum capacity is 5mg ethidium bromide
- Also removes Coomassie stains
Specifica
Ethidium bromide de-staining bags | |
with activation soln. | |
It is soluble in water. | |
25 Ea. |
Sicurezza e movimentazione
- Ethidium bromide de-staining bag activation solution
Avvertenza
- Attenzione
Categoria di pericolo
- Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
Indicazioni di pericolo
- H319-Provoca grave irritazione oculare.
Consigli di prudenza
- P264-Lavare accuratamente dopo l'uso.
- P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
- P337+P313-Se l'irritazione degli occhi persiste, consultare un medico.
Informazioni supplementari
- MIXTURE LIST-Contiene: propan-2-ol, Sodiumlauryl sulphate
Certificati
Per poter ottenere i certificati è necessario indicare un numero di lotto. Per individuare il numero di lotto su ordini precedenti usi l'area dedicata allo stato degli ordini.
Numero di lotto | Tipo di certificato | Data | Catalog Number |
---|---|---|---|
Y19K037 | Certificato di analisi | 20/11/2024 | J62931.8U |
U05K042 | Certificato di analisi | 19/08/2024 | J62931.8U |
T29K028 | Certificato di analisi | 13/08/2024 | J62931.8U |
Q03K005 | Certificato di analisi | 19/04/2024 | J62931.8U |
T31J003 | Certificato di analisi | 25/10/2023 | J62931.8U |
Offerte speciali
-
Diversi produttori
Chromatography and Chemicals Promotion
Explore our new promotion and get up to 70% off some of our most popular products.Codice sconto: 24127Scade: 2025-05-31
Days
51Hours
10Minutes
52Seconds
23nuova offerta Save Up to 70%