Learn More
Ethyl acetate, 99+%, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Quantità:
1 L
2.5 L
5 L
10 L
25 L
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Metal Drum
Plastic Drum
Descrizione
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Specifica
Specifica
Materiale o nome chimico | Ethyl acetate |
Punto di fusione | -83.5°C |
Densità | 0.9020g/mL |
Punti di ebollizione | 75.0°C to 78.0°C |
Quantità | 5 L |
Punto d'infiammabilità | −4°C |
Imballaggio | Plastic Drum |
Forma fisica | Liquido |
Indice di rifrazione | 1.3710 to 1.3740 |
Intervallo percentuale saggio | 99+% |
Vedi altri risultati |
Suggerimenti di prodotto
I clienti che hanno visualizzato questo articolo hanno visto anche
Viewing 1-5 of 14
Certificati
Certificati
Per poter ottenere i certificati è necessario indicare un numero di lotto. Per individuare il numero di lotto su ordini precedenti usi l'area dedicata allo stato degli ordini.
5 Risultati trovati
Numero di lotto | Tipo di certificato | Data | Catalog Number |
---|---|---|---|
2419597 | Certificato di analisi | 31/01/2025 | 149470250,149470050,149470100,149470010,149470025 |
2401642 | Certificato di analisi | 31/01/2025 | 149470250,149470050,149470100,149470010,149470025 |
2523830 | Certificato di analisi | 31/01/2025 | 149470250,149470050,149470100,149470010,149470025 |
2400022 | Certificato di analisi | 31/01/2025 | 149470250,149470050,149470100,149470010,149470025 |
2404441 | Certificato di analisi | 31/01/2025 | 149470250,149470050,149470100,149470010,149470025 |
Sicurezza e movimentazione
Identificativo prodotto
- Ethyl acetate
- Pericolo
- Liquido infiammabile Categoria 2
- Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
- Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
- H225-Liquido e vapori facilmente infiammabili.
- H319-Provoca grave irritazione oculare.
- H336-Può provocare sonnolenza o vertigini.
- EUH066-L'esposizione ripetuta può provocare secchezza o screpolature della pelle.
- P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
- P240-Mettere a terra/massa il contenitore e il dispositivo ricevente.
- P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
- P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
- P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
Titolo del prodotto
Ethyl acetate, 99+%, Thermo Scientific Chemicals >