Learn More
Thermo Scientific™ Eutech™ ECFC7252203B General Purpose pH Combination Electrode
Eutech™ offre un'ampia gamma di pHmetri ed elettrodi che consentono di misurare i valori di pH in varie applicazioni didattiche, di laboratorio e industriali.
Marca:  Thermo Scientific™ 01X417010
113.67 EUR valido fino al 2025-04-30
Usa il codice promo "24119" per avere il tuo prezzo promozionale.
Codice prodotto. 10283663
  • 148.74€ / Pezzo
In stock
per visualizzare lo stock disponibile
Esplora altre offerte speciali
Aggiungi al carrello
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
Eutech™ offers a wide range of pH meters and electrodes that measure pH values in various educational, laboratory and industrial applications. This general purpose, plastic-body, double junction gel-filled pH combination electrode is used for general measurements. ECFC7252203B is available with 3 m cable.
Features
  • Parameter: pH/temperature
  • Liquid Junction Type Porous HDPE pin
  • Sealed
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Specifica
General purpose plastic-body pH electrode. Available with 3 m cable
Doppio
0 to 13
Elettrodo pH
Ag/AgCl
90 mm
12 mm
BNC
Plastic Body
°°
All pH meters with BNC input connector
0°C to 80°C
3 m
Documenti
One moment while we fetch your results.
Titolo del prodotto
Thermo Scientific™ Eutech™ ECFC7252203B General Purpose pH Combination Electrode >