Learn More
Thermo Scientific™ Evolution™ One/One Plus UV-Vis Spectrophotometers
Thermo Scientific™ Evolution™ UV-Vis Spectrophotometers combine reliable and versatile hardware with easy-to-learn, easy-to-use Thermo Scientific™ Insight™ Pro Software. Together they will meet the diverse needs your organization requires from an analytical tool.
Marca:  Thermo Scientific™ 840-370600
22566.39 EUR valido fino al 2025-12-31
Usa il codice promo "24356" per avere il tuo prezzo promozionale.
Codice prodotto. 17445603
  • 24145.00€ / Pezzo
Esplora altre offerte speciali
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Vedi altri risultati
Specifica
Specifica
Evolution One USP/EP Standards Pharma Bundle includes:
-Evolution One UV-Vis Spectrometer
-INSIGHT Pro with Security Software
-Validator Documentation A4 Paper Version
-USP and EP UV Standards Set
-USP and EP Visible Standards Set
Evolution One
1 nm
USP/EP Standards Pharma Bundle – INTL
Titolo del prodotto
Thermo Scientific™ Evolution™ One/One Plus UV-Vis Spectrophotometers >