Learn More
Invitrogen™ EVOS™ 20X Objective, fluorite, LWD, phase-contrast, 0.45NA/6.12WD
This fluorite objective is ideal for fluorescence and demanding transmitted-light applications
Marca:  Invitrogen™ AMEP4982
Codice prodotto. 16259590
  • 2495.00€ / Pezzo
Esplora altre offerte speciali
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Vedi altri risultati
Specifica
Specifica
Objective Lens
EVOS™ M5000, EVOS™ M7000, EVOS™ FL Imaging System, EVOS™ XL Core Imaging System, EVOS™ FL Color Imaging System, EVOS™ FL Auto Imaging System, EVOS™ XL Imaging System
20x fluorite, PH, LWD, 0.45NA/6.12WD
1 objective
EVOS
Vessels, Slides, Cell Culture Dishes, Flasks, Microtiter Well Plates
20X
Room Temperature
Documenti
One moment while we fetch your results.
Titolo del prodotto
Invitrogen™ EVOS™ 20X Objective, fluorite, LWD, phase-contrast, 0.45NA/6.12WD > Product Type: 20x fluorite, Phase-contrast, LWD, 0.45NA/6.12WD