Learn More
Cole-Parmer™ Misuratore del livello del suono digitale Extech™
Measure sound decibel levels for a variety of workplace situations including workplace machinery monitoring and audio/alarm system checks with this economical meter. Cole-Parmer™ Extech™ Digital Sound Level Meter features a digital display with a user-friendly analog bar graph.
Marca:  Cole-Parmer™ 40425-32
Codice prodotto. 11790519
  • 177.00€ / Pezzo
Spedizione stimata: 16-06-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Esplora altre offerte speciali
Aggiungi al carrello
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
Digital display includes 0.1 dB resolution plus analog bar graph for easy readability. MAX Hold function stores loudest dB level reached and auto power off conserves battery life over time. Meter features a 40 to 130 dB adjustable measuring range with selectable A/C weighting and fast/slow response. Microphone windscreen and four AAA batteries included.
Specifica
Specifica
44.5 mm
Digitale
228.6 mm
0.1 dB
Misuratore del livello del suono digitale
Per diversi ambienti di lavoro inclusi quelli per il monitoraggio dei macchinari e i controlli dei sistemi audio/allarme
±2 dB
215 g
Titolo del prodotto
Cole-Parmer™ Misuratore del livello del suono digitale Extech™ > Weight: 215g