Learn More
Memmert™ Extended Overtemperature Protection for UN260
Extended overtemperature protection with integrated Pt100 sensor for independent temperature monitoring.
Marca:  Memmert™ UN260A6
Codice prodotto. 17509955
  • 195.00€ / Pezzo
Spedizione stimata: 22-05-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Esplora altre offerte speciali
Aggiungi al carrello
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
  • Accessory
  • With integrated Pt100 sensor
  • For models with SingleDISPLAY
Specifica
Specifica
UN260 Oven
Integrated Pt100 Sensor
Suggerimenti di prodotto
Suggerimenti di prodotto
Videos
SDS
Documenti
Documenti
Certificati
Offerte speciali
Offerte speciali
Titolo del prodotto
Memmert™ Extended Overtemperature Protection for UN260 > For Use With: UN260