Learn More
Moxidectin, MedChemExpress
MedChemExpress Moxidectin(ProHeart 6; CL301423; Cydectin) is an anthelmintic drug which kills parasitic worms (helminths), and is used for the prevention and control of heartworm and intestinal worms.
Marca: Medchem Express HY-B0777
Descrizione
Moxidectin(ProHeart 6Specifica
Moxidectin | |
White | |
C37H53NO8 | |
CL301423 | |
C/C([C@H]([C@H](/C1=N/OC)C)O[C@]2(C1)C[C@](OC([C@@](C=C(C)[C@@H](O)[C@@]3([H])OC/C4=C\C=C\[C@H](C)C5)([H])[C@@]34O)=O)([H])C[C@](C/C=C5\C)([H])O2)=C\C(C)C | |
639.82 | |
Research | |
COVID-19-immunoregulation |
113507-06-5 | |
Research | |
50 mg | |
DMSO : 100 mg/mL (156.29 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : 1 mg/mL (1.56 mM; ultrasonic and warming and heat to 80°C) | |
639.82 | |
98.03% | |
Solid |
Suggerimenti di prodotto
I clienti che hanno visualizzato questo articolo hanno visto anche
Il programma Encompass di Fisher Scientific offre articoli che non fanno parte del nostro portafoglio di distribuzione. Questi prodotti in genere non hanno immagini o descrizioni dettagliate. Tuttavia, ci impegniamo a migliorare la vostra esperienza di acquisto. Si prega di utilizzare il modulo sottostante per fornire un feedback relativo al contenuto di questo prodotto.
Research purposes only