Learn More
Falcon™ Provette coniche per centrifuga da 15 ml
BIOPHARMA
Testate per resistere a forze centrifughe di 12,000 RCF (in polipropilene) o di 1,800 RCF (in polistirene) all'interno di un rotore completamente supportato con acqua a temperatura ambiente. Le provette coniche da centrifuga Corning™ Falcon™ da 15 ml sono ideali per centrifugazione di cellule, pelleting e separazione mediante gradienti di densità.
Marca:  Falcon™ 352099
200.45 EUR valido fino al 2025-04-30
Usa il codice promo "24155" per avere il tuo prezzo promozionale.
Codice prodotto. 10468502
  • 211.00€ / pezzi 500
In stock
per visualizzare lo stock disponibile
Edge
Esplora altre offerte speciali
Aggiungi al carrello
Includes: Chiusure di tenuta a cupola blu (filettati solo per provette Corning Falcon). 14-959-53A viene fornito con un rack.
Descrizione
Vedi altri risultati
Specifica
Vedi altri risultati
Documenti
One moment while we fetch your results.
Titolo del prodotto
Falcon™ Provette coniche per centrifuga da 15 ml > Polystyrene; 15 mL; In Rack