Learn More
Falcon™ Raschietti per cellule
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Per fornire massima accessibilità alle superfici di crescita. I raschietti cellulari Corning™ Falcon™ forniscono una capacità di raschiamento superiore con vassoi, piastre e fiasche.
Marca:  Falcon™ 353085
190.68 EUR valido fino al 2025-04-30
Usa il codice promo "24155" per avere il tuo prezzo promozionale.
Codice prodotto. 10019140
  • 242.32€ / pezzi 100
In stock
per visualizzare lo stock disponibile
Edge
Esplora altre offerte speciali
Aggiungi al carrello
Descrizione
Descrizione
  • The improved Falcon Cell Scrapers have been thoughtfully designed to provide maximum accessibility to the growth surfaces in a variety of culture vessels
  • Cross-ribbed polystyrene handle provides greater rigidity to ensure better control while scraping cells
  • Flexibility of the joint between the blade and handle improves ease of access into the neck of a flask or roller bottle Highly compliant thermoplastic elastomer (TPE) blade pivots to provide multiple angles to remove cells from the entire growth surface
  • Available in four sizes—choose the blade and handle length to best accommodate your needs
  • Supplied individually in peel-open, medical-style packaging for sterile presentation
Order Info
Pre-sterilizzati e confezionati singolarmente in confezione a strappo in stile medico
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Specifica
0.7 in.
Per una varietà di recipienti per colture cellulari, matracci da 75 cm2
18 cm
100/Cs.
Lama in TPE conforme e manico rigido in polistirene con nervature incrociate
1.8 cm
7 pollici
1/Pk.
Raschiatore per cellule
Prodotto sterile
Certificati
Per poter ottenere i certificati è necessario indicare un numero di lotto. Per individuare il numero di lotto su ordini precedenti usi l'area dedicata allo stato degli ordini.
5 Risultati trovati
Numero di lotto Tipo di certificato Data Catalog Number
Numero di lotto30224029 Tipo di certificatoCertificato di qualità Data14/04/2025 Catalog Number353085
Numero di lotto23224021 Tipo di certificatoCertificato di qualità Data20/03/2025 Catalog Number353085
Numero di lotto19824034 Tipo di certificatoCertificato di qualità Data13/02/2025 Catalog Number353085
Numero di lotto19724061 Tipo di certificatoCertificato di qualità Data18/01/2025 Catalog Number353085
Numero di lotto15724004 Tipo di certificatoCertificato di qualità Data01/01/2025 Catalog Number353085
Titolo del prodotto
Falcon™ Raschietti per cellule > 1.8 cm; 18 cm