Learn More
Falcon™ Raschietti per cellule
Per fornire massima accessibilità alle superfici di crescita. I raschietti cellulari Corning™ Falcon™ forniscono una capacità di raschiamento superiore con vassoi, piastre e fiasche.
242.32€ - 404.69€
Specifica
N. per confezione | 1/Pk. |
---|---|
N. per custodia | 100/Cs. |
Product Type | Raschiatore per cellule |
Include | Lama in TPE conforme e manico rigido in polistirene con nervature incrociate |
Sterilità | Prodotto sterile |
Codice del prodotto | Marca | Lunghezza (sistema metrico) lama | Lunghezza (sistema metrico) maniglia | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Lunghezza (sistema metrico) lama | Lunghezza (sistema metrico) maniglia | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
10019140
![]() ![]() |
Falcon™
353085 |
1.8 cm | 18 cm |
242.32€
pezzi 100 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile ![]() |
|||||
10750125
![]() ![]() |
Falcon™
353089 |
3 cm | 25 cm |
404.69€
pezzi 100 |
Spedizione stimata: 08-08-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
10069170
![]() ![]() |
Falcon™
353087 |
3 cm | 40 cm |
282.76€
pezzi 100 |
Spedizione stimata: 10-09-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
10707441
![]() ![]() |
Falcon™
353086 |
1.8 cm | 25 cm |
265.00€
pezzi 100 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile ![]() |
|||||
Descrizione
- Adatto per l'uso con una varietà di recipienti di coltura
- Lama in elastomero termoplastico (TPE) ad alta conformità che consente di ottenere angoli multipli per rimuovere le cellule dall’intera superficie di crescita
- L'impugnatura in polistirene con nervature trasversali offre una maggiore rigidità per un migliore controllo quando si raschiano le cellule
- Il giunto flessibile tra la lama e l'impugnatura migliora la facilità di accesso nel collo della fiasca o del flacone cilindrico
- Disponibile in quattro misure; per soddisfare molteplici esigenze di laboratorio
- Presterilizzati e confezionati singolarmente con imballo a strappo stile medico
Order Info
Pre-sterilizzati e confezionati singolarmente in confezione a strappo in stile medico
Specifica
1/Pk. | |
Raschiatore per cellule | |
Prodotto sterile |
100/Cs. | |
Lama in TPE conforme e manico rigido in polistirene con nervature incrociate |
Titolo del prodotto
Falcon™ Raschietti per cellule