Learn More
Falcon™ Raschietti per cellule
Per fornire massima accessibilità alle superfici di crescita. I raschietti cellulari Corning™ Falcon™ forniscono una capacità di raschiamento superiore con vassoi, piastre e fiasche.
Marca: Falcon™ 353086
202.88 EUR valido fino al 2025-04-30
Usa il codice promo "24155" per avere il tuo prezzo promozionale.
Descrizione
- The improved Falcon Cell Scrapers have been thoughtfully designed to provide maximum accessibility to the growth surfaces in a variety of culture vessels
- Cross-ribbed polystyrene handle provides greater rigidity to ensure better control while scraping cells
- Flexibility of the joint between the blade and handle improves ease of access into the neck of a flask or roller bottle Highly compliant thermoplastic elastomer (TPE) blade pivots to provide multiple angles to remove cells from the entire growth surface
- Available in four sizes—choose the blade and handle length to best accommodate your needs
- Supplied individually in peel-open, medical-style packaging for sterile presentation
Order Info
Pre-sterilizzati e confezionati singolarmente in confezione a strappo in stile medico
Specifica
0.7 in. | |
Per una varietà di recipienti per colture cellulari e matracci grandi | |
25 cm | |
100/Cs. | |
Lama in TPE conforme e manico rigido in polistirene con nervature incrociate |
1.8 cm | |
10 in. | |
1/Pk. | |
Raschiatore per cellule | |
Sterile |
Certificati
Per poter ottenere i certificati è necessario indicare un numero di lotto. Per individuare il numero di lotto su ordini precedenti usi l'area dedicata allo stato degli ordini.
Numero di lotto | Tipo di certificato | Data | Catalog Number |
---|---|---|---|
01525289 | Certificato di qualità | 21/04/2025 | 353086 |
01525282 | Certificato di qualità | 15/04/2025 | 353086 |
35824002 | Certificato di qualità | 15/04/2025 | 353086 |
35824001 | Certificato di qualità | 08/03/2025 | 353086 |
25524005 | Certificato di qualità | 26/02/2025 | 353086 |
Offerte speciali
-
Corning Matrigel
,
Corning Biocoat
,
Corning CoolProduct
,
Corning Media Tech
,
Corning