Learn More
Falcon™ Setacci per cellule
BIOPHARMA
Isolamento rapido delle cellule primarie per ottenere una sospensione uniforme e costante delle singole cellule dai tessuti. I setacci cellulari Corning Falcon™ sono semplici da utilizzare e ideali per l'uso con cellule staminali e primarie.
104.00€ - 105.35€
Specifica
Monouso
Product Type Setacci cellulari
Da utilizzare con (apparecchiatura) Provette a fondo conico Falcon da 50 ml
Visualizza altre specifiche
Prodotti 3
Codice del prodotto Marca Colore Sterilità Dimensioni maglia Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Colore Sterilità Dimensioni maglia Prezzo Quantità e disponibilità  
10282631
BIOPHARMA
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Falcon™
352360
Giallo Sterile 100 μm
104.00€
pezzi 50
In stock
per visualizzare lo stock disponibile
Edge
Aggiungi al carrello
10737821
BIOPHARMA
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Falcon™
352340
Blu Sterile 40 μm
105.35€
pezzi 50
Spedizione stimata: 08-07-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
10788201
BIOPHARMA
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Falcon™
352350
Bianco Prodotto sterile 70 μm
104.00€
pezzi 50
In stock
per visualizzare lo stock disponibile
Edge
Aggiungi al carrello
Descrizione
Descrizione
Caratteristiche
  • Robusta rete di nylon con pori da 40, 70 e 100μm micron per prestazioni ottimali in una varietà di applicazioni
  • Pori a maglia distanziati uniformemente che forniscono risultati coerenti e affidabili
  • Comodamente accessibile in confezioni individuali
  • Il labbro esteso sul filtro consente la manipolazione asettica con pinzette
  • Il telaio stampato in polipropilene codificato a colori con linguetta consente una facile manipolazione e identificazione
  • Si adatta perfettamente a tubi conici Falcon da 50 ml
  • Monouso, facile da usare, economico, mantiene l'integrità del campione
  • Sterilizzato mediante irradiazione gamma, non citotossico
Applicazione
  • Alternativa più veloce, più facile alla filtrazione a garza
  • Ideale per la preparazione di campioni di citometria a flusso, tra cui: 
    • Sospensioni cellulari singole di cellule ematiche da midollo, pancreas, timo, tonsille e linfonodi
    • Cellule staminali, derivate da tessuti e cancerogene 
  • Preparazione di campioni per colture cellulari primarie e immunogeni  
  • Preparazione di stock da congelare 
  • Filtrazione di proteine agglutinate prodotte in siero di attivazione
Order Info
Avvolte singolarmente in confezioni di grado medicale e sottoposti a irradiazione gamma.
Specifica
Specifica
Setacci cellulari
Provette a fondo conico Falcon da 50 ml
Documenti
Product Certifications
Titolo del prodotto
Falcon™ Setacci per cellule