Learn More
Falcon™ Setacci per cellule
BIOPHARMA
Isolamento rapido delle cellule primarie per ottenere una sospensione uniforme e costante delle singole cellule dai tessuti. I setacci cellulari Corning Falcon™ sono semplici da utilizzare e ideali per l'uso con cellule staminali e primarie.
Marca:  Falcon™ 352360
93.71 EUR valido fino al 2025-05-31
Usa il codice promo "25977" per avere il tuo prezzo promozionale.
Codice prodotto. 10282631
  • 104.00€ / pezzi 50
In stock
per visualizzare lo stock disponibile
Edge
Esplora altre offerte speciali
Aggiungi al carrello
Descrizione
Descrizione
  • A faster and easier alternative to gauze filtration in procedures involving dissociation of cells from either clumps or primary tissues
  • Consistently obtain a more uniform single-cell suspension
  • Three nylon mesh pore sizes for optimal performance in a variety of applications
  • Sterilized and conveniently accessible in individual packaging
  • Extended lip on strainer enables aseptic handling with forceps
  • Strainers are made of a strong nylon mesh with 40, 70, or 100 μm pores that are evenly spaced for consistent results
  • Molded color-coded polypropylene frame with tab enables easy handling
  • Features
    Sterile
  • Individually packaged
Order Info
Avvolte singolarmente in confezioni di grado medicale e sottoposti a irradiazione gamma.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Specifica
Nylon
Giallo
Ampio bordo sul filtro, telaio in polipropilene con linguetta
Setacci cellulari
Provette a fondo conico Falcon da 50 ml
Per isolamento rapido delle cellule primarie e per ottenere una sospensione uniforme e costante delle singole cellule dai tessuti
Polipropilene
Sterile
100 μm
Certificati
Per poter ottenere i certificati è necessario indicare un numero di lotto. Per individuare il numero di lotto su ordini precedenti usi l'area dedicata allo stato degli ordini.
5 Risultati trovati
Numero di lotto Tipo di certificato Data Catalog Number
Numero di lotto247695 Tipo di certificatoCertificato di qualità Data16/04/2025 Catalog Number352360
Numero di lotto246609 Tipo di certificatoCertificato di qualità Data19/02/2025 Catalog Number352360
Numero di lotto245628 Tipo di certificatoCertificato di qualità Data07/02/2025 Catalog Number352360
Numero di lotto245096 Tipo di certificatoCertificato di qualità Data04/01/2025 Catalog Number352360
Numero di lotto243497 Tipo di certificatoCertificato di qualità Data06/11/2024 Catalog Number352360
Titolo del prodotto
Falcon™ Setacci per cellule > 100 μm