Learn More
Falcon™ Setacci per cellule
Isolamento rapido delle cellule primarie per ottenere una sospensione uniforme e costante delle singole cellule dai tessuti. I setacci cellulari Corning Falcon™ sono semplici da utilizzare e ideali per l'uso con cellule staminali e primarie.
Marca: Falcon™ 352340
Descrizione
- A faster and easier alternative to gauze filtration in procedures involving dissociation of cells from either clumps or primary tissues
- Consistently obtain a more uniform single-cell suspension
- Three nylon mesh pore sizes for optimal performance in a variety of applications
- Sterilized and conveniently accessible in individual packaging
- Extended lip on strainer enables aseptic handling with forceps
- Strainers are made of a strong nylon mesh with 40, 70, or 100 μm pores that are evenly spaced for consistent results
- Molded color-coded polypropylene frame with tab enables easy handling
Features
Sterile- Individually packaged
Order Info
Avvolte singolarmente in confezioni di grado medicale e sottoposti a irradiazione gamma.
Specifica
Nylon | |
Blu | |
Ampio bordo sul filtro, telaio in polipropilene con linguetta | |
Setaccio cellulare | |
Provette a fondo conico Falcon da 50 ml |
Sì | |
Per isolamento rapido delle cellule primarie e per ottenere una sospensione uniforme e costante delle singole cellule dai tessuti | |
Polipropilene | |
Sterile | |
40 μm |
Certificati
Per poter ottenere i certificati è necessario indicare un numero di lotto. Per individuare il numero di lotto su ordini precedenti usi l'area dedicata allo stato degli ordini.
Offerte speciali
-
Corning Matrigel
,
Corning Biocoat
,
Corning CoolProduct
,
Corning Media Tech
,
Corning
-
Diversi produttori
Spotlight
Big discounts are available on a range of popular products including chemicals, lab essentials, equipment, consumables, life science and safety products.Codice sconto: 24155Scade: 2025-04-30