Learn More
Falcon™ Provette in polistirene a fondo sferico
In polistirene otticamente trasparente per facilitare la visione dei campioni. Le provette in polistirene a fondo sferico Corning™ Falcon™ sono largamente utilizzate e citate nei protocolli di laboratorio.
Brand: Falcon™ 352017
This item is not returnable.
View return policy
Description
- Widely used and referenced in laboratory protocols
- Sterile, nonpyrogenicity tested to less than 0.1 EU/mL (Cat. No. 352008 nonsterile)
The foundation for consistent research results
- Provide reliable containment of laboratory fluid samples
- Polystyrene tubes are best suited for procedures requiring high optical clarity
- Medical-style packaging materials
- 1,400 RCF rating (RCF claims refer to Relative Centrifugal Force measured in g-force for materials with a specific gravity of 1.0, used in an appropriate rotor with correct cushion and safety precautions. Tubes used with organic solvents at temperatures below 0°C may have lower RCF ratings.)
- Tube dimensions and volumes are approximate
Specifications
Clear | |
14 mL | |
Polystyrene | |
Bag of 125, 1000/Cs. | |
No | |
Not Included |
1400 x G | |
100 mm | |
Single-use | |
Sterile | |
17 mm | |
Test Tube |
Certificati
Per poter ottenere i certificati è necessario indicare un numero di lotto. Per individuare il numero di lotto su ordini precedenti usi l'area dedicata allo stato degli ordini.
5 Risultati trovati
Numero di lotto | Tipo di certificato | Data | Catalog Number |
---|---|---|---|
19724096 | Certificato di qualità | 02/04/2025 | 352017 |
14124049 | Certificato di qualità | 25/12/2024 | 352017 |
11324070 | Certificato di qualità | 27/07/2024 | 352017 |
24723042 | Certificato di qualità | 13/12/2023 | 352017 |
05424028 | Certificato di conformità | 23/04/2024 | 352017 |
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
Falcon™ Provette in polistirene a fondo sferico > None; 14 mL
Spot an opportunity for improvement?Share a Content Correction