Learn More
Labcon SuperClear™ 17 x 100 mm Culture Tubes
GREENER_CHOICE
For cell culture and general laboratory use
Marca:  Labcon 3528-355-000-9
Codice prodotto. 16694092
  • 442.00€ / pezzi 1000
Spedizione stimata: 30-05-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Esplora altre offerte speciali
Aggiungi al carrello
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
  • Culture tube
  • For cell culture and general laboratory use
  • With extra thick walls to prevent breakage
  • ATP, RNase/DNase and Endotoxin Free (non-pyrogenic)
  • Capacity: 14 mL
  • Made in USA
Specifica
Specifica
Polyethylene
1500 RCF
Not Autoclavable
Dual-position Cap
100 mm
Single-use
Culture
125 Tubes/Bag, 8 Bags/Cs.
For Cell Culture and General Laboratory Use
Sterile
125
17 mm
Round-bottom Tube
ISO 9001:2015; FDA CFR21 GMP; CE IVD Conformity
Clear
Polystyrene
No
3.93 in.
125 Tubes/Bag
SuperClear™
14 mL
Titolo del prodotto
Labcon SuperClear™ 17 x 100 mm Culture Tubes > Sterile Polystyrene; 125 tubes per bag/8 bags per case; Dual-Position