Learn More
Falcon™ Piastre per colture di tessuti
GREENER_CHOICE
Marca:  Falcon™ 351172
166.44 EUR valido fino al 2025-04-30
Usa il codice promo "24155" per avere il tuo prezzo promozionale.
Codice prodotto. 10748692
  • 188.00€ / pezzi 50
In stock
per visualizzare lo stock disponibile
Edge
Esplora altre offerte speciali
Aggiungi al carrello
Descrizione
Descrizione
In polistirene vergine trasparente per la massima visibilità. Le micropiastre in polistirene Corning™ Falcon™ sono disponibili con superfici non trattate o trattate per la coltura di tessuti.
  • Bottoms are 60% thinner than conventional polystyrene microplates, resulting in lower background fluorescence and enabling readings down to 340 nm.
  • Opaque walls prevent well-to-well cross-talk.
  • Optically clear flat bottom permits direct microscopic viewing.
  • Crystal-grade virgin polystyrene
  • Sterilized by gamma irradiation
  • Nonpyrogenic
  • Non-treated polystyrene, standard tissue culture (TC), and Corning™ PrimariaTM surface treatments available
  • Convenient, peel-open medical-style packaging for individual product presentation
  • Individual and Ready-Stack (RS) trays are PET (Code 1) and recyclable
  • Falcon 96, 384, and 1536 well microplates are compatible with automation systems and meet standard ANSI/SBS footprint dimensions for microplates
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Specifica
Standard
0.32 cm2
Not Treated
Polistirene
1.5 - 2.2 ml
Non trattata
Piatto
1/Pk.
Con coperchio
8 x 12
Trasparente
96
Prodotto sterile
0.37 ml
50/Cs.
1/vassoio, 50/contenitore
Documenti
One moment while we fetch your results.
Titolo del prodotto
Falcon™ Piastre per colture di tessuti > Clear; Standard, with Lid; Yes; None; Flat