Learn More
Falcon™ Piastre per colture di tessuti
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Constructed of crystal grade virgin polystyrene for optimum visibility. Falcon™ Polystyrene Microplates are available with tissue culture-treated and nontreated surfaces.
Marca:  Falcon™ 353226
Codice prodotto. 10599891
  • 117.42€ / pezzi 36
In stock
per visualizzare lo stock disponibile
Edge
Esplora altre offerte speciali
Aggiungi al carrello
Descrizione
Descrizione
Available with tissue culture-treated and nontreated surfaces. Made of crystal grade virgin polystyrene for optimum visibility.
  • Versatility of plate colors to suit various detection methods
  • Crystal-grade virgin polystyrene
  • Sterilized by gamma irradiation
  • Nonpyrogenic
  • Non-treated polystyrene, standard tissue culture (TC), and Corning™ PrimariaTM surface treatments available
  • Convenient, peel-open medical-style packaging for individual product presentation
  • Individual and Ready-Stack (RS) trays are PET (Code 1) and recyclable
  • Growth area and volume are nominal
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Specifica
4 x 6
Yes
Piatto
Trasparente
Polistirene
Sterile
Micropiastra per colture cellulari
24
36/Cs.
Inner packs of 6
Clear
Polystyrene
3.5 ml
2 cm2
Rectangular
Cell Culture
Da 1.5 a 2.2 ml
Lid
6/Pk.
6/sacchetto, 36/contenitore
Certificati
Per poter ottenere i certificati è necessario indicare un numero di lotto. Per individuare il numero di lotto su ordini precedenti usi l'area dedicata allo stato degli ordini.
5 Risultati trovati
Numero di lotto Tipo di certificato Data Catalog Number
Numero di lotto5005955 Tipo di certificatoCertificato di qualità Data10/04/2025 Catalog Number353226
Numero di lotto4178010 Tipo di certificatoCertificato di qualità Data02/04/2025 Catalog Number353226
Numero di lotto4145050 Tipo di certificatoCertificato di qualità Data07/10/2024 Catalog Number353226
Numero di lotto4146015 Tipo di certificatoCertificato di qualità Data10/08/2024 Catalog Number353226
Numero di lotto3282004 Tipo di certificatoCertificato di qualità Data15/05/2024 Catalog Number353226
Titolo del prodotto
Falcon™ Piastre per colture di tessuti > 6/Bag; Standard; 24-well