Learn More
BINDER™ Serie FD Classic.Line - Stufe di essiccazione/riscaldamento, a convezione forzata
Una stufa BINDER serie FD Avantgarde.Line viene sempre impiegata nei casi in cui si richieda una particolare rapidità di essiccazione. Questo apparecchio fa risparmiare tempo prezioso grazie alla distribuzione assolutamente omogenea della temperatura, alla dinamica veloce e alla potente ventola.
Marca: BINDER™ 9010-0194
2230.39 EUR valido fino al 2025-04-30
Usa il codice promo "24138" per avere il tuo prezzo promozionale.
Questo articolo non è restituibile.
Consulta la politica di reso
Descrizione
- Intervallo di temperatura: temperatura ambiente da più 5 °C fino a 300 °C
- Tecnologia con camera di preriscaldamento APT.line™
- Convezione forzata
- Aletta di scarico aria regolabile
- Controller con funzioni di timer
- 2 griglie inseribili cromate
- Dispositivo di sicurezza di temperatura indipendente regolabile classe 2 (DIN 12880) con allarme visivo
Specifica
ASTM D5374, DIN 12880 | |
20 L | |
Drying and Heating Chamber | |
FD023-230V | |
10/30/50/100 mm | |
150°C | |
2.2°C | |
435 x 605 x 495 mm | |
495 mm | |
230 V | |
10 A |
FD023-230V, standard, Serie FD Classic.Line - Stufe di essiccazione/riscaldamento a convezione forzata, 20 L, 230 V 1∼ 50/60 Hz | |
5°C to 300°C | |
LED | |
2 (Standard), 4 (Maximum) | |
User friendly and easy to operate all-digital PID controller technology | |
0 to 99 hr | |
222 x 300 x 330 mm | |
435 mm | |
27 kg | |
0,8 kW | |
50/60 Hz |
Suggerimenti di prodotto
I clienti che hanno visualizzato questo articolo hanno visto anche
Viewing 1-4 of
EN Checklist for Delivery free point of use.pdf
Dimensione file: 358.1 kB
Offerte speciali
- Diversi produttori
Titolo del prodotto
BINDER™ Serie FD Classic.Line - Stufe di essiccazione/riscaldamento, a convezione forzata > Model: FD023-230V; Capacity: 20 L; Voltage: 230 V; Frequency: 50/60 Hz;