Learn More
BINDER™ Series FD-S Solid.Line - Drying and Heating Chamber, with Forced Convection
The Solid.Line is suited to drying and heating. The attributes of the Solid.Line are geared towards the application in question and therefore used in research and quality assurance.
Marca: BINDER™ 9090-0018
1221.31 EUR valido fino al 2025-04-30
Usa il codice promo "24119" per avere il tuo prezzo promozionale.
Descrizione
- Intervallo di temperatura: temperatura ambiente da +10 °C a 250 °C
- Tecnologia con camera di preriscaldamento APT.line™
- Convezione forzata
- Aletta di scarico aria regolabile
- Controller con funzione di timer
- 1 griglia inseribili cromate
- Dispositivo di sicurezza di temperatura indipendente regolabile classe 2 (DIN 12880) integrato con allarme visivo
Specifica
1.9 cu. ft. | |
FDS056-230V, Standard, Serie FD-S Solid.Line - Stufe di essiccazione/riscaldamento a convezione forzata, 55 L, 230V 1∼ 50/60 Hz | |
Ambient +10° to 250°C | |
LED | |
FDS056-230V | |
400 x 310 x 440 mm | |
36 kg | |
1,1 kW | |
50/60 Hz |
Forzata | |
55 L | |
Drying and Heating Chamber | |
Acciaio inox | |
NEMA 5-15 P | |
614 x 577 x 625 mm | |
230 V | |
6,3 A | |
APT.line™ Technology |