Learn More
Value Plastics Female Luer to 200 Series Barb
Luer tapers that are constructed to meet ISO 594-1 and 594-2 standards
Marca:  Value Plastics 50120-50
Codice prodotto. 30053941
  • 25.74€ / pezzi 25
Spedizione stimata: 14-04-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Esplora altre offerte speciali
Aggiungi al carrello
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
Rotating locks minimize twisting and kinking of tubing during positioning. Tapered cone seals are reliable and uncomplicated. Facilitate single-use configurations that minimize downtime
Specifica
Specifica
Non-DEHP;Non-Phthalate;RoHS;FDA
Polycarbonate
Female Luer x Hose Barb
3/32 in.
25/Pk.
Documenti
One moment while we fetch your results.
Titolo del prodotto
Value Plastics Female Luer to 200 Series Barb > 3/32 in.,Polycarbonate
Always test the application to verify the performance of the interconnection.