Learn More
Thermo Scientific™ FastDigest BbsI (BpiI)
Cut at GAAGAC(2/6)^ sites with Thermo Scientific™ FastDigest™ BbsI (BpiI), which performs best using universal FastDigest Buffer (Isoschizomers: BpuAI, BstV2I).
Marca:  Thermo Scientific™ FD1014
37.20 EUR valido fino al 2025-06-30
Usa il codice promo "24074" per avere il tuo prezzo promozionale.
Codice prodotto. 10569110
  • 47.09€ / 20 reazioni
Edge
Esplora altre offerte speciali
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Vedi altri risultati
Specifica
Specifica
• FastDigest BpiI (20 μL)
• 10X FastDigest Buffer (1.0 mL)
• 10X FastDigest Green Buffer (1.0 mL)
Store at –20°C.
BpiI
Yes
Yes
Restriction Enzyme
FastDigest™
65°C
CpG Methylation-Sensitive, Not Dam Methylation-Sensitive, Not Dcm Methylation-Sensitive
10X FastDigest Buffer/FastDigest Green Buffer
37°C
20 μL (20 Reactions)
Scarless Cloning
5' protruding ends
Documenti
Manuals
Certificati
Certificati
Per poter ottenere i certificati è necessario indicare un numero di lotto. Per individuare il numero di lotto su ordini precedenti usi l'area dedicata allo stato degli ordini.
5 Risultati trovati
Numero di lotto Tipo di certificato Data Catalog Number
Numero di lotto2830359 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data29/01/2025 Catalog NumberFD1014
Numero di lotto2870088 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data28/01/2025 Catalog NumberFD1014
Numero di lotto2883008 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data28/01/2025 Catalog NumberFD1014
Numero di lotto2890656 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data28/01/2025 Catalog NumberFD1014
Numero di lotto2886326 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data28/01/2025 Catalog NumberFD1014
Titolo del prodotto
Thermo Scientific™ FastDigest BbsI (BpiI) > 20μL