Learn More
Thermo Scientific™ M13/pUC Reverse Sequencing Primer (-46), 24-mer
Thermo Scientific M13/pUC Reverse Sequencing Primer (-46), 24-mer is a synthetic single-stranded 24-mer oligonucleotide with free 5'- and 3'-hydroxyl ends.
Marca:  Thermo Scientific™ SO115
Codice prodotto. 10756231
  • 57.25€ / Pezzo
Esplora altre offerte speciali
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
Thermo Scientific M13/pUC Reverse Sequencing Primer (-46), 24-mer is a synthetic single-stranded 24-mer oligonucleotide with free 5'- and 3'-hydroxyl ends. This M13/pUC primer anneals to the region in the 5'-terminus of the lacZ gene. All primers are supplied as 10 μM aqueous solutions.
Applications
• Sequencing of DNA fragments inserted into the MCS within the lacZ gene of various cloning vectors, such as pUC19 (Cat. No. SM0221), pTZ19R, pTZ57R, M13mp18, and pBluescript II
• Colony screening by PCR
Primer Sequence: 5'-d(GAGCGGATAACAATTTCACACAGG)-3'
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Specifica
Sequencing Primer
Dry Ice
M13
pUC19, pTZ19R, pTZ57R, M13mp18, pBluescript II
Liquid
M13/pUC Reverse Sequencing Primer (-46), 24-mer, 10 μM (42 μL)
Store at –20°C.
10 μM
10 μM, 42 μL
Sequencing
Certificati
Per poter ottenere i certificati è necessario indicare un numero di lotto. Per individuare il numero di lotto su ordini precedenti usi l'area dedicata allo stato degli ordini.
5 Risultati trovati
Numero di lotto Tipo di certificato Data Catalog Number
Numero di lotto2792430 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data29/01/2025 Catalog NumberSO115
Numero di lotto2842264 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data29/01/2025 Catalog NumberSO115
Numero di lotto2887485 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data28/01/2025 Catalog NumberSO115
Numero di lotto2987970 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data26/01/2025 Catalog NumberSO115
Numero di lotto3007217 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data26/01/2025 Catalog NumberSO115
Titolo del prodotto
Thermo Scientific™ M13/pUC Reverse Sequencing Primer (-46), 24-mer > 10 uM, 4.2 nmol