Learn More
Thermo Scientific™ Soluzione X-Gal, pronta per l’uso
Effectively screen colonies with X-Gal, an inert chromogenic substrate for beta-galactosidase which hydrolyzes X-Gal, forming an intense blue precipitate.
Marca:  Thermo Scientific™ R0941
Codice prodotto. 10508750
  • 161.00€ / 10mL
Esplora altre offerte speciali
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
Formula: C14H15BrClNO6 Molecular weight: 408.6
X-Gal (5-bromo-4-chloro-3-indolyl-beta-D-galacto-pyranoside) is an inert chromogenic substrate for beta-galactosidase which hydrolyzes X-Gal into colorless galactose and 4-chloro-3-brom-indigo, forming an intense blue precipitate. Induction of the lacZ gene with IPTG leads to the hydrolysis of X-Gal and to the development of blue colonies (see Supporting data).
X-Gal Solution, ready-to-use, is stable, 0.22 μm membrane filtered solution formulated for direct use in conjunction with IPTG for blue/white colony screening.
Induction of the lacZ gene with IPTG leads to the hydrolysis of X-Gal and to the development of blue colonies. X-Gal Solution, ready-to-use, is a stable, 0.22μm membrane filtered solution formulated for direct use in conjunction with IPTG for blue/white colony screening.
Recommended for:
Blue/white colony screening to distinguish recombinant (white) from non-recombinant (blue) colonies (1); Visualization of beta-galactosidase reporter gene expression in transfected eukaryotic cells; Detection of beta-galactosidase activity in immunological and histochemical procedures.
Note:
Preparation of a 20mg/mL stock solution in dimethylformamide (DMF) or dimethylsulfoxide (DMSO) is recommended for X-Gal. DMF dissolves some plastic materials. The direct addition of DMF-containing solution to plastic Petri dishes should be avoided. DMF is toxic. Allow X-Gal solution containing dimethylformamide to completely dry before plating bacteria on agar plates.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Specifica
Colorimetric
10 mL
Beta-Gal Substrate, X-Gal
X-Gal Solution
Chemical Substrate
Suggerimenti di prodotto
Suggerimenti di prodotto
Videos
Sicurezza e movimentazione
Vedi altri risultati
SDS
Documenti
Documenti
Manuals
Certificati
Certificati
Per poter ottenere i certificati è necessario indicare un numero di lotto. Per individuare il numero di lotto su ordini precedenti usi l'area dedicata allo stato degli ordini.
5 Risultati trovati
Numero di lotto Tipo di certificato Data Catalog Number
Numero di lotto2796035 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data29/01/2025 Catalog NumberR0941
Numero di lotto2822302 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data29/01/2025 Catalog NumberR0941
Numero di lotto2855266 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data28/01/2025 Catalog NumberR0941
Numero di lotto2873608 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data28/01/2025 Catalog NumberR0941
Numero di lotto2906597 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data28/01/2025 Catalog NumberR0941
Titolo del prodotto
Thermo Scientific™ Soluzione X-Gal, pronta per l’uso > 10mL