Learn More
Thermo Scientific™ Trascrittasi inversa RevertAid™
Thermo Scientific RevertAid Reverse Transcriptase (RT) is a recombinant M-MuLV RT. It differs from the M-MuLV RT by its structure and catalytic properties.
Marca:  Thermo Scientific™ EP0442
Codice prodotto. 10161310
  • 352.00€ / pezzi 5
Edge
Esplora altre offerte speciali
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
Thermo Scientific RevertAid Reverse Transcriptase (RT) is a recombinant M-MuLV RT. It differs from the M-MuLV RT by its structure and catalytic properties. The enzyme possesses an RNA-dependent and DNA-dependent polymerase activity and a RNase H activity specific to RNA in RNA-DNA hybrids that is significantly lower than that of Avian Myeloblastosis Virus (AMV) reverse transcriptase.
Features of RevertAid Reverse Transcriptase include:
• Efficient synthesis of full-length first strand cDNA up to 13 kb
• Optimum activity at 42°C
• Active up to 50°C
• Incorporates modified nucleotides (e.g., Cy3-, Cy5-, rhodamine-, aminoallyl-, and fluorescein-labeled nucleotides)
Applications
• First strand cDNA synthesis for RT-PCR and real-time RT-PCR
• Synthesis of cDNA for cloning and expression
• Generation of labeled cDNA probes for microarrays
• DNA labeling
• Analysis of RNA by primer extension
Source
RevertAid Reverse Transcriptase is sourced from E.coli cells with a cloned fragment of the pol gene encoding Moloney Murine Leukemia Virus reverse transcriptase.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Specifica
• RevertAid Reverse Transcriptase (200 U/μL)
• 5X Reaction Buffer
Store at –20°C.
60 min.
42°C
RevertAid
Dry Ice
First-Strand cDNA
Reverse Transcription
RNA
Stand-alone Enzyme
Reverse Transcription
5 x 10,000 Units
Yes
200 U/μL
Separate components
Up to 13 kb
Documenti
Manuals
Certificati
Certificati
Per poter ottenere i certificati è necessario indicare un numero di lotto. Per individuare il numero di lotto su ordini precedenti usi l'area dedicata allo stato degli ordini.
5 Risultati trovati
Numero di lotto Tipo di certificato Data Catalog Number
Numero di lotto2793214 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data29/01/2025 Catalog NumberEP0442
Numero di lotto2799588 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data29/01/2025 Catalog NumberEP0442
Numero di lotto2825142 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data29/01/2025 Catalog NumberEP0442
Numero di lotto2811358 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data29/01/2025 Catalog NumberEP0442
Numero di lotto2849758 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data28/01/2025 Catalog NumberEP0442
Titolo del prodotto
Thermo Scientific™ Trascrittasi inversa RevertAid™ > 5 x 10,000 Units