Learn More
Thermo Scientific™ Finnpipette™ F2 Good Laboratory Pipetting (GLP) Kits
GREENER_CHOICE
Enjoy the convenience of having a variety of Finnpipette™ F2 single channels packaged together, in a range of volumes, with compatible Finntip pipette tips and a pipette stand to support good laboratory pipetting in your lab
Marca:  Thermo Scientific™ 4700885
661.39 EUR valido fino al 2025-12-31
Usa il codice promo "24294" per avere il tuo prezzo promozionale.
Codice prodotto. 11855850
  • 985.00€ / 1 set
In stock
per visualizzare lo stock disponibile
Esplora altre offerte speciali
Aggiungi al carrello
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Vedi altri risultati
Specifica
Specifica
Puntali Flex: 200, 1000, FT 10 ml
Autoclavable
F2
Finnpipette F2
Da 10 a 10000 μl
Kit 3: Finnpipette F2 10-100 μl, 100-1000 μL e 1-10 ml
Assorted
1
GLP Kit
Documenti
One moment while we fetch your results.
Titolo del prodotto
Thermo Scientific™ Finnpipette™ F2 Good Laboratory Pipetting (GLP) Kits > Finnpipette F2 GLP Kit 3 includes: 10-100μL, 100-1000μL and 1-10mL