Learn More
Thermo Scientific™ Puntali per pipette Finntip™ Flex™
GREENER_CHOICE
Il puntale per pipette Thermo Scientific™ Finntip™ Flex™ richiede meno forza per l'attacco e l'espulsione dei puntali, riducendo significativamente il rischio di lesioni da sforzo ripetuto (RSI). Tenuta ermetica con il modulo di pipettaggio per una maggiore accuratezza e precisione.
Marca:  Thermo Scientific™ 94060510
71.76 EUR valido fino al 2025-06-30
Usa il codice promo "25076" per avere il tuo prezzo promozionale.
Codice prodotto. 11738184
  • 90.60€ / pezzi 960
In stock
per visualizzare lo stock disponibile
Edge
Esplora altre offerte speciali
Aggiungi al carrello
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
Tenuta ermetica con il modulo di pipettaggio per una maggiore accuratezza e precisione. Il puntale per pipette Thermo Scientific™ Finntip™ Flex™ Specific agevola il collegamento e l'espulsione dei puntali, riducendo significativamente il rischio di lesioni da sforzo ripetuto (RSI)
Benefits
  • Excellent for single and multichannel pipetting
  • Available in six volume ranges: 0.2-10 μL, 1-200 μL, 5-300 μL, 100-1000 μL, 50-1200 μL and 10mL
  • Sterile tips are supplied in vacuum sealed, sterilized, 10 x 96 rack and they are certified to be free from DNA, DNase, RNase and Endotoxins
  • Save space with refills
Softer Tip
  • The soft tip reduces the amount of force needed to attach and eject tips, significantly lowering the risk of repetitive stress injury (RSI)
  • It also ensures a better seal with the pipetter module, ensuring higher accuracy and precision
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Specifica
Finntip Flex 300, Non-Filtered, Non-sterile, Rack
Non-filtered
Arancione
2.42 in.
In rack
Arancione
FinnTip Flex
300 μl
Non sterile
Finntip Flex 300
6.15 cm
960 tips
Thermo Scientific Finnpipette
Certified Quality
Certificati
Per poter ottenere i certificati è necessario indicare un numero di lotto. Per individuare il numero di lotto su ordini precedenti usi l'area dedicata allo stato degli ordini.
5 Risultati trovati
Numero di lotto Tipo di certificato Data Catalog Number
Numero di lotto24207A0 Tipo di certificatoCertificato di conformità Data27/09/2024 Catalog Number94060510
Numero di lotto22186A0 Tipo di certificatoCertificato di conformità Data06/02/2024 Catalog Number94060510
Numero di lotto23361A0 Tipo di certificatoCertificato di conformità Data15/01/2024 Catalog Number94060510
Numero di lotto23330A0 Tipo di certificatoCertificato di conformità Data10/01/2024 Catalog Number94060510
Numero di lotto23306A0 Tipo di certificatoCertificato di conformità Data28/11/2023 Catalog Number94060510
Titolo del prodotto
Thermo Scientific™ Puntali per pipette Finntip™ Flex™ > Finntip™ Flex™ Pipette Tips; Volume: 5 to 300μL; Color code: Orange; Sterility: Non-sterile; Unit Size: 10x Racks of 96 tips (960 tips in total)
Periodo di garanzia limitato: Nell'ambito di tutti i requisiti e limiti di garanzia specificati nei Termini e condizioni di vendita, il prodotto è coperto da garanzia per un periodo di novanta (90) giorni a partire dalla data di spedizione. Disclaimer to internal research use restriction: Eventuali limitazioni per l'acquirente all'utilizzo del prodotto a solo scopo di ricerca interna non si applicano ai prodotti presenti nelle pagine web associate alla presente dichiarazione. Conformi alla direttiva IVD 98/79/CE, valida solo in Europa. Non idonee per la diagnostica in vitro in Nord America.