Learn More
Fisherbrand™ Microscopio composto per ricerca Serie AX-500
Tre diversi obiettivi ottici e tre teste ottiche. I microscopi composti per ricerca Fisherbrand serie AX-500 con illuminazione a LED a luce fredda sono progettati per l'uso nelle università e nei laboratori di ricerca.
Marca: Fisherbrand™ 1100104400012
Descrizione
- Scelta di obiettivi ottici, con ampio range di ingrandimento: 4x, 10x, 40x, 100x: acromatici, a super contrasto elevato e planacromatici
- Il telaio professionale dal design ergonomico, con messa a fuoco coassiale in posizione bassa, consente di eseguire le operazioni con una sola mano, rendendo confortevole l'uso prolungato
- Illuminazione a LED da 3°w regolabile con controllo dell'intensità
- Base meccanica con comandi posti in basso incorporata con montanti estesi per il controllo X e Y (135°mm x 140°mm)
- Oculari da 18°mm con protezioni per gli occhi in gomma
- Testa di visualizzazione Siedentopf ergonomica inclinata a 30°
Specifica
Abbe/Iris | |
Monoculare | |
4X, 10X, 40X, 100X | |
DIN acromatico 4X, 10X, 40X, 100X | |
Cavo di alimentazione IEC, scomparto per cavo integrato, copertura antipolvere, chiave a brugola | |
Standard DIN | |
34 x 18 x 39 cm (13.3 x 7.0 x 15.3 in) | |
6.5 kg |
18 mm | |
LED da 3 W | |
AX-501A | |
Microscopio | |
A rotazione, quadruplo, rivolto all'interno | |
Due anni per i componenti elettrici (ad eccezione di lampadine, cavi e fusibili), cinque anni per i componenti ottici e meccanici | |
14.3 libbre | |
IEC 110 V/220 V (UL/CSA) |
Suggerimenti di prodotto
Customers who viewed this item also viewed.
Offerte speciali
-
Diversi produttori
The Academic Best Buy Book 2025
Browse exclusive prices for our academic customersCodice sconto: 25081Scade: 2025-12-31
- Diversi produttori
Titolo del prodotto
Fisherbrand™ Microscopio composto per ricerca Serie AX-500 > Monocular head; Abbe/Iris condenser; Objectives: Achromat DIN 4X, 10X, 40X, 100X