Learn More
Fisherbrand™ Termometri digitali Traceable™ con stelo in acciaio inox, schermo LCD da 0,25in. e protezione
Termometri digitali portatili e facili da leggere. I termometri digitali Fisher Scientific Traceable con stelo in acciaio inox sono chimicamente resistenti ad acidi, basi e solventi; possono essere utilizzati per misurare la temperatura di gas, alimenti e altre sostanze semisolide.
Marca: Fisherbrand™ 90012-20
34.44 EUR valido fino al 2025-04-30
Usa il codice promo "24138" per avere il tuo prezzo promozionale.
Descrizione
Termometri digitali Fisher Scientific™ Traceable™ con stelo in acciaio inox, chimicamente resistenti alla maggior parte di acidi, basi e solventi; utilizzabili per misurare la temperatura di gas, alimenti e altri semisolidi.
- Le sonde più lunghe sono eccellenti per la misurazione delle temperature dei campioni durante l'agitazione in recipienti profondi o in bagni
- I termometri con velocità di campionamento più lunghe consentono la rimozione del termometro dal campione prima della lettura — Ideali quando il display è difficile da leggere nella posizione di misurazione
- Per l'uso in cuvette, terreno, incubatori, derivati del petrolio e alimenti
Certifications
Certificato Traceable con numero di serie individuale fornito da un laboratorio di calibrazione ISO 17025 accreditato da A2LA™; certifica la tracciabilità secondo gli standard NIST™.
Specifica
DNV, ISO 17025, A2LA | |
3.56 mm | |
Sonda in acciaio inox | |
36.5 cm | |
Plastica ABS | |
1 oncia | |
Digital Thermometer | |
Long-stem | |
250°C | |
-50°C | |
Da -50° a +250°C | |
±1°C | |
8 cm |
0,14in. | |
Rileva la temperatura in alimenti, gas, campioni, reagenti, bagnomaria e semisolidi | |
11,37 in. | |
28.87 cm | |
0,1°C | |
20 G | |
14,38 in. | |
482°F | |
° | |
Da -58° a +482°F | |
Sì | |
LCD digitale |
Suggerimenti di prodotto
I clienti che hanno visualizzato questo articolo hanno visto anche