Learn More
Fisherbrand™ Termometri digitali Traceable™ con stelo in acciaio inox, schermo LCD da 0,25in. e protezione
Termometri digitali portatili e facili da leggere. I termometri digitali Fisher Scientific Traceable con stelo in acciaio inox sono chimicamente resistenti ad acidi, basi e solventi; possono essere utilizzati per misurare la temperatura di gas, alimenti e altre sostanze semisolide.
Brand: Fisherbrand™ 90029-10
Description
Termometri digitali Fisher Scientific™ Traceable™ con stelo in acciaio inox, chimicamente resistenti alla maggior parte di acidi, basi e solventi; utilizzabili per misurare la temperatura di gas, alimenti e altri semisolidi.
- Le sonde più lunghe sono eccellenti per la misurazione delle temperature dei campioni durante l'agitazione in recipienti profondi o in bagni
- I termometri con velocità di campionamento più lunghe consentono la rimozione del termometro dal campione prima della lettura — Ideali quando il display è difficile da leggere nella posizione di misurazione
- Per l'uso in cuvette, terreno, incubatori, derivati del petrolio e alimenti
Certifications
Certificato Traceable con numero di serie individuale fornito da un laboratorio di calibrazione ISO 17025 accreditato da A2LA™; certifica la tracciabilità secondo gli standard NIST™.
Specifications
DNV, ISO 17025, A2LA | |
3.56 mm | |
8in. | |
20,32 cm | |
0,1°C | |
20 G | |
9,25 in. | |
280°C | |
-50°C | |
Da -50° a +280°C | |
Cuvette, suolo, incubatori, prodotti derivati dal petrolio e alimenti, laboratori umidi, aree di lavaggio e analisi sul campo | |
LCD digitale |
0,14in. | |
Sonda in acciaio inox | |
23.49 cm | |
Plastic | |
1 oncia | |
Digital Thermometer | |
536°F | |
° | |
Da -58° a +536°F | |
Sì | |
±1°C | |
8 cm |
Product Suggestions
I clienti che hanno visualizzato questo articolo hanno visto anche
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.