Learn More
Fisherbrand™ Termometri con acquisizione dati Traceable™ Excursion-Trac™
Termometro con acquisizione dati per il monitoraggio delle temperature in frigoriferi, congelatori, bagni d'acqua, blocchi riscaldanti e incubatori. I termometri con acquisizione dati Traceable™ Excursion-Trac™ hanno un intervallo di temperatura da -50 a 70 °C e una risoluzione di 0.01 e garantiscono una precisione di ±0.25 °C per l'intero intervallo di temperatura.
Marca:  Fisherbrand™ 93680-25
153.90 EUR valido fino al 2025-04-30
Usa il codice promo "24163" per avere il tuo prezzo promozionale.
Codice prodotto. 15510775
  • 162.00€ / Pezzo
Spedizione stimata: 18-08-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Esplora altre offerte speciali
Aggiungi al carrello
Includes: Cavalletto, Velcro™, bande magnetiche, montaggio a parete, alimentatore CA, batterie e certificato Traceable™ secondo lo standard ISO 17025
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Vedi altri risultati
Specifica
Specifica
Termometro con acquisizione dati
525.600 osservazioni della temperatura
LED Indicator, Audible, Flashing LCD Segment
2 sonde per flacone da vaccino in vetro
ISO 17025, A2LA, NIST
Temperature-Buffered Bottle Sensor
0,01°
-58° to +158°F
10 ft. (Cable)
LCD
Calibrated
TraceableLIVE
Supporto, strisce magnetiche Velcro, supporto da parete, batterie
USB
±0,25°C
0,01°
Da -50,00° a 70,00°C (da -58,00° a 158,00°F)
Documenti
One moment while we fetch your results.
Titolo del prodotto
Fisherbrand™ Termometri con acquisizione dati Traceable™ Excursion-Trac™ > Traceable Excursion-Trac™ Datalogging Thermometer with Calibration; 2 Vaccine Bottle Probes