Learn More
Fisherbrand™ Termometro Traceable™ Flip-Stick™
Grazie al design multiuso pieghevole, rilevare i valori della sonda in qualsiasi posizione è facilissimo.
Marca:  Fisherbrand™ 93677-05
29.93 EUR valido fino al 2025-04-30
Usa il codice promo "24138" per avere il tuo prezzo promozionale.
Codice prodotto. 11719735
  • 31.50€ / Pezzo
Spedizione stimata: 11-09-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Esplora altre offerte speciali
Aggiungi al carrello
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
Fisher Scientific™ Traceable™ Flip-Stick™ Thermometer with fold-out design makes taking probe readings in any position a snap.
  • Features °F/°C switch
  • Stainless-steel probe
  • Shockproof and drop-proof up to 5 ft.
  • Max/min temperature reading over any period
  • Wide temperature range cover most routine measurements
  • Position probe at any angle
  • Protect probe in fold-up position
  • 0.75 in. Display is easy to read
  • Rapid reading update—every second
  • HOLD switch freezes display to capture a temperature
Certifications
Il certificato Traceable con numero di serie individuale è rilasciato da un laboratorio di calibrazione ISO 17025 accreditato da A2LA; attesta la tracciabilità agli standard definiti dal NIST (Istituto nazionale per gli standard e la tecnologia).
Specifica
Vedi altri risultati
Titolo del prodotto
Fisherbrand™ Termometro Traceable™ Flip-Stick™ > Accuracy: ±1deg.C