Learn More
Fisherbrand™ Spatola ad L per distribuzione di cellule
Descrizione
Ideale per la diffusione uniforme della cultura batterica
- Monouso
- La superficie a diffusione uniforme con una leggera inclinazione verso l'alto riduce il rischio di danneggiare il campione di agar
- La forma a L consente l'applicazione su tutta la superficie della piastra di Petri o della piastra
- Il polipropilene blu presterilizzato elimina la necessità di esposizione a fiamma o la sterilizzazione in autoclave
Specifica
Sì | |
Piastra per colture di agar | |
1 each per pouch, 100 pouches/case | |
Polipropilene | |
Sterile |
Blue | |
In confezione singola | |
Forma a L | |
Spalmatore per cellule | |
Ideale per la diffusione uniforme delle colture batteriche; la diffusione uniforme con una leggera inclinazione verso l'alto riduce il rischio di danneggiare il campione di agar |
Titolo del prodotto
Fisherbrand™ Spatola ad L per distribuzione di cellule > Pack of 100