Learn More
Memmert™ Flexible Pt100 Temperature Sensor for UN260
Flexible temperature sensor for positioning in chamber or in load.
Marca:  Memmert™ UN260H8
Codice prodotto. 17519995
  • 226.00€ / Pezzo
Spedizione stimata: 22-05-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Esplora altre offerte speciali
Aggiungi al carrello
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
  • Positioned flexibly in chamber or load
  • For local temperature measurement (up to 1 additional sensor is possible)
  • The measured temperature will be indicated on the display, recorded in the integral data store, and can be documented via the AtmoCONTROL software
  • For Memmert Ovens
Specifica
Specifica
UN260 Oven
Temperature Sensor
Suggerimenti di prodotto
Suggerimenti di prodotto
Videos
SDS
Documenti
Documenti
Certificati
Offerte speciali
Offerte speciali
Titolo del prodotto
Memmert™ Flexible Pt100 Temperature Sensor for UN260 > For Use With: UN260