Learn More
BRAND™ Imbuti in PP con interno scanalato
Le scanalature esterne consentono il deflusso dell'aria durante la filtrazione.
Marca:  BRAND™ 148235
7.85 EUR valido fino al 2025-12-31
Usa il codice promo "25339" per avere il tuo prezzo promozionale.
Codice prodotto. 10528331
  • 8.05€ / Pezzo
In stock
per visualizzare lo stock disponibile
Esplora altre offerte speciali
Aggiungi al carrello
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
  • Prodotto in polipropilene per offrire buona resistenza chimica
  • Per una filtrazione rapida
  • Con angolo a 60°
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Specifica
100 mm
PP (polipropilene)
Semitrasparente
82 mm
Imbuto
11 mm
60°
Filtrazione rapida
1/conf.
Titolo del prodotto
BRAND™ Imbuti in PP con interno scanalato > Funnel diameter of 100mm