Learn More
Labconco™ FreeZone™ 6L -50°C Console Freeze Dryers with Stoppering Tray Dryer and Purge Valve, 230V Models
BIOPHARMA
FreeZone 6L Console Freeze Dryers with Stoppering Tray Dryers are designed for lyophilizing moderate to large loads and stoppering vials under vacuum. New Lyo-Works™ OS provides flexibility and convenience in an easy-to-use, touch screen display. Your samples are protected with remote notification and data recording.
Marca:  Labconco™ 700622130
54546.67 EUR valido fino al 2025-12-31
Usa il codice promo "25339" per avere il tuo prezzo promozionale.
Codice prodotto. 15722757
  • 62820.00€ / Pezzo
Spedizione stimata: 04-09-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Esplora altre offerte speciali
Aggiungi al carrello
Includes: PTFE-coated collector, Purge Valve, Stoppering Tray Dryer
Requires : Vacuum pump
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Vedi altri risultati
Specifica
Specifica
Freeze Dryer/Lyophilizer
3
-58°F
UL, CAN/CSA, CE
29.6 in.
32.4 in.
63.7 in.
Schuko
50 Hz
307.53 kg
6 L (before defrosting)
-50°C
Steel
PTFE-coated collector, Purge Valve, Stoppering Tray Dryer
75.1 cm
82.2 cm
161.7 cm
230 V
678 lb.
Titolo del prodotto
Labconco™ FreeZone™ 6L -50°C Console Freeze Dryers with Stoppering Tray Dryer and Purge Valve, 230V Models > Includes PTFE-coated collector; Plug Type: Schuko