Learn More
Memmert™ Full-Sight Glass Door for UN55, Max. 250°C
Full-sight glass door constructed of four insulated glass layers.
Marca:  Memmert™ UN55B0
Codice prodotto. 17500266
  • 364.00€ / Pezzo
Spedizione stimata: 23-05-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Esplora altre offerte speciali
Aggiungi al carrello
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
  • Accessory
  • Full-sight
  • Glass (4 layers)
  • Temperature range up to 250°C
Specifica
Specifica
UN55 Oven
250°C (Max.)
Full-sight Door
Glass
Suggerimenti di prodotto
Suggerimenti di prodotto
Videos
SDS
Documenti
Documenti
Certificati
Offerte speciali
Offerte speciali
Titolo del prodotto
Memmert™ Full-Sight Glass Door for UN55, Max. 250°C > For Use With: UN55