Learn More
Thermo Scientific™ Reacti-Vap™ Evaporator PTFE-Coated Needles
Use these needles to deliver gas and evaporate samples on the Thermo Scientific™ Reacti-Vap™ Evaporator.
Marca:  Thermo Scientific™ TS-18784
205.11 EUR valido fino al 2025-12-31
Usa il codice promo "25339" per avere il tuo prezzo promozionale.
Codice prodotto. 11507490
  • 217.08€ / pezzi 9
Esplora altre offerte speciali
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
Use Thermo Scientific™ Reacti-Vap™ PTFE-Coated Needles to deliver gas and evaporate samples on Reacti-Vap Evaporators. These blunt-ended, 19-gauge, stainless steel needles reduce cross-contamination and corrosion when evaporating solvents that contain strong acids. The needles were specifically designed for Reacti-Vap Evaporators.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Specifica
PTFE-coated
19 G
Syringe Needle
Reacti-Vap Evaporators
9 Pack
4 in.
102 mm
SDS
Documenti Certificati
Titolo del prodotto
Thermo Scientific™ Reacti-Vap™ Evaporator PTFE-Coated Needles > 4in.