Learn More
Fisherbrand™ Gamma Radiation Safe Midi Storage Box
Provides radiation protection shielding for use in laboratories.
Marca: Fisherbrand™ CSR-B0.8G
Questo articolo non è restituibile.
Consulta la politica di reso
Descrizione
- Manufactured with hinged lids
- Transparent shielding
- Serves as solution for short-term storage of radioactive waste or radioisotopes
- Constructed of acrylic provides easy fabrication and manufacturability
Specifica
16.5 x 8.5 x 6cm (6.5 x 3.35 x 2.36 in.) | |
Radioisotopes or radioactive waste | |
Midi Storage Box |
Gamma radiation shielded | |
Hinged lid | |
Acrylic |
Suggerimenti di prodotto
I clienti che hanno visualizzato questo articolo hanno visto anche
Titolo del prodotto
Fisherbrand™ Gamma Radiation Safe Midi Storage Box > Gamma Radiation Safe Midi Storage Box